Learn More
Acetonitrile, ≥99.5% (GC), Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
Punto di fusione | -48°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.786g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 81°C to 82°C |
Quantità | 6 x 1 L |
Limite di esplosione | 0.16 |
Punto di combustione | 973°C |
Imballaggio | Poly Bottle |
Indice di rifrazione | 1.344 |