Learn More
Acetone, Spectrophotometric Grade, 99.5+%
Codice prodotto. 11308397
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Acetone is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione °C to 94°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.791 g/cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 56°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità -17°C (1°F)
Odore Characteristic
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.359
Intervallo percentuale saggio >99.5%
Pressione del vapore 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
Beilstein 635680
Informazioni di solubilità Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Peso formulazione 58.08
Grado Spectrophotometric