Learn More
Acetone, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., ≥99% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetone |
Punto di fusione | -95°C |
Nota nome | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF |
Colore | Colorless |
Densità | 0.791g/mL at 25°C, 0.790 to 0.792g/mL at 20°C |
Punti di ebollizione | 55°C to 57°C |
Quantità | 4 x 2.5 L |
Limite di esplosione | 0.132 |
Punto d'infiammabilità | −17°C (1.4°F) |
Imballaggio | Poly Bottle |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetone
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Acetone, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., ≥99% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ >