Learn More
Acetone, Laboratory Reagent, ≥99.5%, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
10 L
20 L
25 L
4 x 4 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Poly Bottle
Stainless Steel Can
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetone |
Punto di fusione | -94°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.791g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 56°C |
Quantità | 20 L |
Limite di esplosione | 0.132 |
Punto d'infiammabilità | −17°C (1.4°F) |
Imballaggio | Stainless Steel Can |
Forma fisica | Liquido |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetone
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.