Learn More
Acetone, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10518521
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Gives superior performance with minimal risk of contaminants that can limit accuracy and productivity. Acetone, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™ is an ultra-pure solvent for organic residue analysis that maximizes an instrument’s sensitivity and detection power.
BAKER ULTRA RESI-ANALYZED solvents were developed for organic residue extraction/concentration procedures. These solvents are fully characterized and lot controlled by ECD, FID, or other method-specific detectors to deliver the highest level of purity and lot-to-lot consistency.
  • Unique stabilizer systems provide unmatched product stability and interference-free results when chemical requires
  • Optimized distillation targeted to remove reactive impurities, production of higher assays and narrow solvent fronts
  • Performance tested to purity levels below the Lower Limits of Quantitation (LLQ) for trace analyte detection
  • Performance is guaranteed through the expiration period stated on the label
  • Suitable for exacting EPA sample cleanup protocols
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
pH 5 to 6 (at 20°C)
Punto di fusione -94.9°C
Colore Colorless
Densità 0.79g/cm3
Punti di ebollizione 55.8°C to 56.6°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 2.6 - 13 Vol %
Punto d'infiammabilità −20°C
Punto di combustione 465°C
Odore Fruit-like
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza For Organic Residue Analysis
Residuo dopo l'evaporazione Max. 1 ppm
Acido titolabile 0.3μeq/g
Formula lineare (CH3)2CO
Base titolabile 0.6μeq/g
Viscosità 32 mPas at 25°C
Acqua Max. 0.5%
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
Peso formulazione 58.08g/mol
Percent Purity ≥99.4%
Grado BAKER ULTRA RESI-ANALYZED™
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.