Learn More
Acetone, BAKER, J.T. Baker™
Codice prodotto. p-7138035 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 L
10 L
Imballaggio:
EcoTainer Metal Safety Can
JERRY
Dimensione della confezione:
10L
5L
Meets reagent specifications for testing European Pharmacopeia monographs. For laboratory use, for organic synthesis, and for routine research.
A grade of chemicals for laboratory use, for organic synthesis, and for routine research usually controlled by physical criteria and often by assay (by GC).
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
pH 5 to 6 (20°C)
Punto di fusione -94.7°C
Colore Colorless
Aspetto Passes test
Densità 0.79g/mL at 20°C
Punti di ebollizione 56°C
Quantità 5 L
Limite di esplosione 2.6 - 12.8 Vol %
Punto d'infiammabilità −20°C
Identificazione Passes test
Punto di combustione 465°C
Odore Sweet, mint-like
Imballaggio EcoTainer Metal Safety Can
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Meets Ph. Eur. specifications, Manufactured in US FDA / ISO 9000 facility
Residuo dopo l'evaporazione Max. 50 ppm
Formula lineare (CH3)2CO
Pressione del vapore 30.9 kPa (25°C)
Acqua Max. 3g/L
Peso formulazione 58.08g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado BAKER™
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.