Learn More
Acetone, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Exceeds ACS Specifications
70.00€ - 108.00€
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Propanone
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
10086090
Ver documentos
JT Baker
8002.1000
1 L
70.00€
1L
10720132
Ver documentos
JT Baker
8002.2500
2.5 L
108.00€
2.50L
Descripción
Descripción
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
67-64-1
58.08
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
propan-2-one
C3H6O
MFCD00008765
Propanone
CC(C)=O
Especificaciones
-95.4°C
0.792 g/cm³ (20°C)
<-20°C
MFCD00008765
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
propan-2-one
67-64-1
56.2°C (1013 hPa)
C3H6O
Propanone
CC(C)=O
58.08
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado