Learn More
Acetone, 99.6%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10752164
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Metal Drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -95.0°C
CAS min. % 99.5
CAS max % 100.0
Informazioni di decomposizione >4°C
Densità 0.7900g/mL
Punti di ebollizione 56.0°C
Quantità 25 L
Punto d'infiammabilità −20°C
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3585
Intervallo percentuale saggio 99.6%
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Gravità specifica 0.79
Acido titolabile 0.0003 meq/g max.
Formula lineare CH3COCH3
Base titolabile 0.0006 meq/g max.
Pressione del vapore Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
Numero UN 1090; Colorless
Viscosità 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 635
Acqua 0.5% max. (K.F.)
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Indice di Merck 15, 65
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Peso formulazione 58.08
Percent Purity 99.6%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.