Learn More
Acetic-d3 acid-d, for NMR, 99.5 atom % D
Codice prodotto. p-3734286 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
25mL
50mL
5mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1186-52-3 | C2H4O2 | 64.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
Identificatori chimici
CAS 1186-52-3
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 64.08
Numero MDL MFCD00051051
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Sinonimo acetic acid-d4, acetic-d3 acid-d, 2h3 acetic 2h acid, tetradeuteroacetic acid, 2 h? ethan 2 h oic acid, acetic acid d4, 2h4 acetic acid, cd3cood, acetic acid d, acetic acid-d4, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723903
IUPAC Name deuterio 2,2,2-trideuterioacetate
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic-d3 acid-d
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.5 atom%D
Densità 1.1300g/mL
Deuterio (D) 99.4% min.
Punto d'infiammabilità 40°C
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.3709
Gravità specifica 1.13
Acqua 0.1% max. (Coulometric)
Quantità 5 mL
Punto di fusione 15.0°C to 16.0°C
Punti di ebollizione 115.5°C
Formula lineare CD3CO2D
Beilstein 02, III, 203
Peso formulazione 64.08
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic-d3 acid-d
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.