Learn More
Acetic anhydride, 99+%, for analysis
Codice prodotto. p-3737907 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 108-24-7 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acylation reagent for analysis
Identificatori chimici
CAS 108-24-7
Formula molecolare C4H6O3
Molecular Weight (g/mol) 102.089
Numero MDL MFCD00008705
InChI Key WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
PubChem CID 7918
ChEBI CHEBI:36610
IUPAC Name acetyl acetate
SMILES CC(=O)OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic anhydride
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.0870g/mL
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3CO)2O
Quantità 500 mL
Beilstein 02, 166
Residuo dopo l'evaporazione 0.003 % max.
Fieser 01,3; 02,7; 05,3; 06,1; 07,1; 08,1; 09,1; 11,1; 12,1; 13,93; 14,150; 15,1
Indice di Merck 15, 55
Peso formulazione 102.09
Percent Purity ≥99.0%
Grado Analisi
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.