Learn More
Acetic Acid – Triethylamine Solution 1:1, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15670900 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
for HPLC, 2M:2M concentrate, in H2O
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5204-74-0
Formula molecolare C8H19NO2
Molecular Weight (g/mol) 161.245
Numero MDL MFCD00151725
InChI Key AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylammonium acetate, teaa, acetic acid, compd. with n,n-diethylethanamine 1:1, acetic acid; n,n-diethylethanamine, ethanamine, n,n-diethyl-, acetate, triethylamine acetate, hoac et3n, acetic acid triethylamine, acetic acid; triethylamine, triethylammonium acetate solution
PubChem CID 165295
IUPAC Name acetic acid;N,N-diethylethanamine
SMILES CCN(CC)CC.CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic Acid – Triethylamine Solution 1:1
Formula lineare CH3COOH · N(CH2CH3)3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3688333
Peso formulazione 161.24g/mol
Densità 1.010g/mL at 20°C
Quantità 500 mL