Learn More
Acetic Acid, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell Fluka™
TraceSELECT™ Ultra, for ultratrace analysis,≥99.0%
435.20€ - 1235.75€
Identificatori chimici
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Formula molecolare | C2H4O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 60.05 |
Numero MDL | MFCD00036152 |
InChI Key | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
PubChem CID | 176 |
ChEBI | CHEBI:15366 |
IUPAC Name | acido acetico |
SMILES | CC(O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15660870
|
Honeywell-Fluka
07692-250ML |
250 mL |
435.20€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15670870
|
Honeywell-Fluka
07692-500ML |
500 mL |
777.54€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15650870
|
Honeywell-Fluka
07692-1L |
1 L |
1235.75€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT
- ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
- sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
- the acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (μg/kg) trace range
- packaged in high-quality containers appropriate for each product
- the reagents are produced and bottled under clean-room conditions
Identificatori chimici
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
176 | |
acido acetico |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CHEBI:15366 | |
CC(O)=O |
Specifica
Acetic Acid | |
Colorless | |
CH3CO2H | |
2789 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CC(O)=O | |
60.05 | |
CHEBI:15366 | |
≥99% | |
1.049g/mL at 25°C | |
40°C (104°F) | |
Plastic Bottle |
64-19-7 | |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
506007 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
acido acetico | |
176 | |
60.05g/mol | |
TraceSELECT™ Ultra | |
4% (59°F), 16% (92°F) | |
800°F | |
2.07 (vs air) |
Sicurezza e movimentazione
P280-P305 + P351 + P338-P310
H226-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 200-580-7
missing translation for 'rtecsNumber' : AF1225000
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Acetic acid
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid