Learn More
Acetic Acid, TraceSELECT™, ≥99%, Honeywell Fluka™
TraceSELECT™, for trace analysis,≥99.0%
61.34€ - 564.69€
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15615580
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
45727-100ML
100 mL Poly Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15645580
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
45727-500ML
500 mL Poly Bottle
159.63€
500mL
15625580
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
45727-1L
1 L Poly Bottle
278.75€
1L
15635580
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
45727-2.5L
2.5 L Poly Bottle
564.69€
2.50L
Descrizione
Descrizione
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT
  • ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
  • sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
  • the acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (μg/kg) trace range
  • packaged in high-quality containers appropriate for each product
  • the reagents are produced and bottled under clean-room conditions
Specifica
Identificatori chimici
64-19-7
60.05
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
176
acido acetico
C2H4O2
MFCD00036152
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CHEBI:15366
CC(O)=O
Specifica
Acetic acid
16.2°C
Colorless
C2H4O2
MFCD00036152
506007
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
acido acetico
176
60.05g/mol
TraceSELECT™
4% at 59°F, 16% at 92°F
800°F
2.07 (vs air)
64-19-7
117°C to 118°C
Liquid
CH3CO2H
UN2789
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CC(O)=O
60.05
CHEBI:15366
≥99%
1.049g/mL at 25°C
40°C (104°F)
n20/D 1.371
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P280-P305 + P351 + P338-P310
missing translation for 'dotInformation' : 3(8)/PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-580-7