Learn More
Acetic acid, Reagent Grade, ≥99.0%, Honeywell™
Codice prodotto. 15665580 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid
Nota nome Reagent Grade, ≥99.0%
Punto di fusione 16.2°C (literature)
Punti di ebollizione 118°C
CAS max % 100.0000%
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 100.5%
Formula lineare CH3CO2H
Numero UN UN2789
Beilstein 506007
Peso formulazione 60.05
Grado Reagent
Densità 1.049 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 40°C
Imballaggio Poly Bottle