Learn More
Acetic acid, potassium salt, 99+%, for molecular biology
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer for molecular biology
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetic acid, potassium salt |
Punto di fusione | 292.0°C |
CAS min. % | 99.0 |
CAS max % | 100.0 |
Colore | White to Brown |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Formula lineare | CH3CO2K |
Indice di Merck | 15, 7726 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 2694g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether |
Peso formulazione | 98.14 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetic acid, potassium salt