Learn More
Acetic Acid Glacial, USP, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15558014
Click to view available options
Quantità:
0.5 L
2.5 L
Imballaggio:
Clear bottle
Clear glass bottle
Conforms to the requirements of the United States Pharmacopeia (USP).
  • Meets the requirements necessary for use in pharmaceutical processing and prescription compounding
  • Product is regulated by the Food and Drug Administration
  • Manufactured under current Good Manufacturing Practices (cGMP)
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Glacial Acetic Acid
pH 2.5 (at 20°C)
Punto di fusione 16.6°C
Punti di ebollizione 118°C
Colore Colorless
Aspetto Clear
Intervallo percentuale saggio 99.7 to 100.5%
Formula lineare CH3COOH
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
Peso formulazione 60.05g/mol
Grado USP
Densità 1.05g/cm3 at 20°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 39 to 40°C
Imballaggio Clear bottle
Forma fisica Liquid