Learn More
Acetic acid, Environmental Grade Plus, 99.4% min, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11420181
500 mL
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid
pH 2.5
Punto di fusione 16.6°C
Punti di ebollizione 118.1°C
Numero UN UN2789
Indice di Merck 14,55
Peso formulazione 60.05
Percent Purity ≤99.4%
Grado Environmental Plus
Densità 1.049 g/mL
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Odore Pungent
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3721
Titolo del prodotto
Acetic acid, Environmental Grade Plus, 99.4% min, Thermo Scientific™ >