Learn More
Acetic acid concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M CH3COOH (0.1N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15695190 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
for 1L standard solution, 0.1 M CH3COOH (0.1N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid concentrate
Nota nome For 1L standard solution, 0.1 M CH3COOH (0.1N)
CAS min. % ≥80.0000%, ≥10.0000%
CAS max % <90.0000%, <20.0000%
Formula lineare CH3CO2H
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 506007
Peso formulazione 60.05
Quantità 6 x 1 Ea.
Imballaggio Ampoule
Forma fisica Concentrate