Learn More
Acetic Acid, 99.8%, for biochemistry
Codice prodotto. 10721974 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Absorbance (neat), (neat) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.1 max. at 260nm
Materiale o nome chimico Acetic acid
Nota nome For biochemistry
Punto di fusione 16.0°C to 16.5°C
Punti di ebollizione 117.0°C to 118.0°C
CAS min. % 99.75
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Formula lineare CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Indice di Merck 15, 54
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, glycerol, ether and, carbon tetrachloride, practically insoluble in carbon disulfide
Peso formulazione 60.05
Percent Purity 99.8%
Grado Biochemical
Densità 1.0480g/mL
Quantità 10 L
Punto d'infiammabilità 40°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic drum
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3700 to 1.3730
Gravità specifica 1.048
Pressione del vapore 1.52kPa at 20°C