Learn More
Acetic Acid, 12%, EP Grade, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11474659 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Manufactured according to European Pharmocopoeia Chapter 4 (4.1.1) and prepared in an ISO 9001 facility. Acetic Acid, 12%, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use analytical volumetric solution for use in manual or automatic titrations and as a reagent in the production of chemical compounds.
  • Manufactured in an ISO 9001-compliant facility according to Eu. Ph. Chapter 4 (4.1.1) guidelines
  • Provided with a certificate of analysis and a label that shows the lot and expiration date
  • Ready to use reagent eliminates the time and labor of preparing precise volumetric solutions
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic Acid, Dilute
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Colore Colorless
Formula molecolare C2H4O2
Numero MDL MFCD00036152
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Concentrazione 12%
IUPAC Name acido acetico
Molecular Weight (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Peso formulazione 60.05g/mol
Grado Eu. Ph.
Quantità 1 L
Odore Pungent (vinegar)
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • acetic acid, dilute (12%)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.