Learn More
Acetate solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetate |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 500 mL |
Forma fisica | Liquid |
Concentrazione | 1 g/L |
Tipo | Single-component Standard Solution |
Solvent or Matrix | H2O |