Learn More
Acetaldehyde dimethyl acetal, 98+%
Descrizione
Acetaldehyde dimethyl acetal may be used in the preparation of glucoside derivatives of steganol. It may be used as polymer solvent for the encapsulation of water-soluble model protein, bovine serum albumin into biodegradable poly(D,L-lactic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acetaldehyde dimethyl acetal may be used in the preparation of glucoside derivatives of steganol. It may be used as polymer solvent for the encapsulation of water-soluble model protein, bovine serum albumin into biodegradable poly(D,L-lactic acid.
Solubility
Soluble in water (1000 mg/ml at 25°C), alcohols, chloroform, ether, and acetone.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetaldehyde dimethyl acetal |
Punto di fusione | -113°C |
Densità | 0.852 |
Punti di ebollizione | 63°C to 65°C |
Punto d'infiammabilità | −17°C (1°F) |
Odore | Sweet |
Indice di rifrazione | 1.367 |
Quantità | 25 g |
Numero UN | UN2377 |
Beilstein | 1697039 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Acetaldehyde dimethyl acetal
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,1-Dimethoxyethane