Learn More
Acetaldehyde dimethyl acetal, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11494343
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
CAS: 534-15-6 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
Acetaldehyde dimethyl acetal may be used in the preparation of glucoside derivatives of steganol. It may be used as polymer solvent for the encapsulation of water-soluble model protein, bovine serum albumin into biodegradable poly(D,L-lactic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acetaldehyde dimethyl acetal may be used in the preparation of glucoside derivatives of steganol. It may be used as polymer solvent for the encapsulation of water-soluble model protein, bovine serum albumin into biodegradable poly(D,L-lactic acid.
Solubility
Soluble in water (1000 mg/ml at 25°C), alcohols, chloroform, ether, and acetone.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 534-15-6
Formula molecolare C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.122
Numero MDL MFCD00008493
InChI Key SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl acetal, acetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 1,1-dimethoxy, dimethylacetal, dimethyl aldehyde, ethylidene dimethyl ether, methyl formyl, acetaldehyde, dimethyl acetal, acetaldehyde methyl acetal, 3-methyl-2,4-dioxapentane
PubChem CID 10795
IUPAC Name 1,1-dimethoxyethane
SMILES CC(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Acetaldehyde dimethyl acetal
Punto di fusione -113°C
Densità 0.852
Punti di ebollizione 63°C to 65°C
Punto d'infiammabilità −17°C (1°F)
Odore Sweet
Indice di rifrazione 1.367
Quantità 25 g
Numero UN UN2377
Beilstein 1697039
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,3226
Informazioni di solubilità Soluble in water (1000mg/ml at 25°C),alcohols,chloroform,ether,and acetone.
Peso formulazione 90.12
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetaldehyde dimethyl acetal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,1-Dimethoxyethane