Learn More
Acetaldehyde ammonia trimer, 98%
Codice prodotto. p-47862 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 58052-80-5 | C6H18N3 | 132.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58052-80-5
Formula molecolare C6H18N3
Molecular Weight (g/mol) 132.23
Numero MDL MFCD00149559
InChI Key MZSSRMMSFLVKPK-UHFFFAOYSA-Q
Sinonimo 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer, hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate, 1,3,5-triazine, hexahydro-2,4,6-trimethyl-, trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazaperhydroine, hydrate, hydrate, hydrate, acetaldehydeammoniatrimer, acmc-1bm0n, acetaldehyde-ammonia trimer trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer nt
PubChem CID 2723814
SMILES CC1[NH2+]C(C)[NH2+]C(C)[NH2+]1
Specifica
Materiale o nome chimico Acetaldehyde ammonia trimer
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 95.0°C to 97.0°C
Colore Beige
Punti di ebollizione 110.0°C
Punto d'infiammabilità 55°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 26, I, 3
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
IUPAC Name 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane;trihydrate
Peso formulazione 183.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetaldehyde ammonia trimer
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.