Learn More
ACES (Fine White Crystals), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10429123
Click to view available options
Quantità:
100 g
ACES biological buffer has a usable pH range of 6.1 to 7.5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico ACES
CAS 7365-82-4
Punto di fusione 270°C
Colore White
Informazioni di decomposizione 293°C
pH 3.6 to 4.4
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio ≥96 %
Identificazione Pass Test
Formula molecolare C4H10N2O4S
Formula lineare H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Imballaggio Glass Bottle
Indice di Merck 15, 37
Sinonimo N-(2-Acetamido)-2-aminomethane Sulfonic Acid
InChI Key DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
IUPAC Name 2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethanesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 182.194
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
Peso formulazione 182.19
Percent Purity ≥96%
Identificativo prodotto
  • ACES