Learn More
Ansell Guanti in lattice di gomma naturale AccuTech™ serie 91-325
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Descrizione
- With textured fingertips
- Excellent technical properties
- Low allergenic content minimizes the risk of latex-associated allergies for the wearer
- Ideal for biotechnologies, medical device manufacturing, laboratory analysis, pharmaceuticals and the flat panel industry
Specifica
Specifica
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Colore | Natural |
Latex Free | No |
Materiale | Latex |
Product Type | Guanti |
Size | 9 |
Spessore (sistema metrico) | 9.8 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Per biotecnologie, test analitici, confezionamento in blister, pesatura ed erogazione di prodotti farmaceutici, ecc. |
Colore polso guanto | Naturale |
Stile polso guanto | Polsino dritto |