Learn More
Ansell Guanti in lattice naturale
Provide optimal solutions for controlled environments. Low allergenic content minimizes the risk of latex associated allergies for the wearer.
Marca:  Ansell 91250090
64.00 EUR valido fino al 2025-06-21
Usa il codice promo "24097" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11731603
  • 421.00€ / 200 paia
Outlet Corner
Usa il codice promozionale 24097 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured using a specific formulation of latex to offer users an increased level of flexibility and elasticity
  • Inner silicone coating facilitates easy donning and double-gloving
  • Thicker cuffs fit nicely over garments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 9001, ISO 13485, CE Mark & ISO 11137
Natural
No
0.18 mm
9
Biotechnologies, analytics testing, blistering operations, pharmaceuticals
Straight
50 Pairs
28.5 cm
Class 100 (ISO 5)
Single-use
Latex
Cleanroom Gloves
Sterile
Natural
91-250