Learn More
Ansell Guanti in lattice naturale
Codice prodotto. 11721603 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
8.5
Click to view available options
Size:
6.5
7.5
8
8.5
9
Provide optimal solutions for controlled environments. Low allergenic content minimizes the risk of latex associated allergies for the wearer.
  • Manufactured using a specific formulation of latex to offer users an increased level of flexibility and elasticity
  • Inner silicone coating facilitates easy donning and double-gloving
  • Thicker cuffs fit nicely over garments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 13485, CE Mark & ISO 11137
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Colore Natural
Monouso Single-use
Latex Free No
Materiale Latex
Palm Thickness (Metric) 0.18 mm
Powdered Powder Free
Product Type Cleanroom Gloves
Size 8.5
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Biotechnologies, analytics testing, blistering operations, pharmaceuticals
Colore polso guanto Natural
Stile polso guanto Straight
Verificato per uso medico
Quantità 200 Pairs
Serie 91-250
Lunghezza (sistema metrico) 28.5 cm
Titolo del prodotto
Ansell Guanti in lattice naturale >