Learn More
BD Accuri™ Bacteriostatic Concentrate Solution
Prevents the growth of bacteria in the sheath fluid of the Accuri™ C6 Flow Cytometer. BD™ Accuri™ Bacteriostatic Concentrate Solution can be used to treat 10L of sheath fluid. Packaged in a pack of ten 8mL vials.
Marca:  BD 653156
Codice prodotto. 13122142
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Application: Flow cytometry (particularly BD Accuri™ C6 Flow Cytometer)
  • Added to 10L deionized water to prevent the growth or growth of bacteria in the sheath fluid
  • Lot number and expiration date listed on label of each vial
  • For research only – not for therapeutic or diagnostic use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Colorless, clear
Liquid
8 mL
Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles.
Ten 8mL vials
Bacteriostatic Agent