Learn More
BRAND™ Batteria NiMH di ricambio per pipettatore accu-jet™ Pro
Per un controllo superiore delle pipette. Gli accessori per pipettatore BrandTech™ accu-jet™ pro includono filtri a membrana di ricambio sterili e non sterili, adattatori in silicone con valvola di ritegno in PTFE, batteria NiMH, caricatore a 240 V, 60 Hz e supporto per il fissaggio a parete.
10.70€ - 80.65€
Specifica
Da utilizzare con accu-jet S
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dosatore per pipette Accu-jet™ pro
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
10028790
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
26530
Sterile Pipet Filter
10.70€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
10607931
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
26508
Silicone Adapter
18.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15614067
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
26630
Batteria NiMH
22.20€
Pezzo
10439842
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
26535
Non-sterile Pipet Filter
80.65€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
10228610
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
26540
Supporto a parete
27.65€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Accessori per pipettatore BrandTech™ accu-jet™ pro disponibili per l'ordine, tra cui:
  • Filtri a membrana sterili da 0.2 mμ
  • Filtri a membrana non sterili da 0.2 mμ
  • Adattatore in silicone con valvola di controllo in PTFE
  • Ricaricatore, 240 V, 60 Hz
  • Batteria NiMH per uso senza fili.
  • Supporto da parete grigio di ingombro ridotto
Specifica
Specifica
accu-jet S
Dosatore per pipette Accu-jet™ pro