Learn More
Miele Professional™ Base
Closed plinth UG 30-90/70-85 to raise the machine, 70 cm deep, 90 cm wide
Marca: Miele Professional™ 12650400_OLD
1167.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Suitable for all machines, width 90, depth 70 cm
Specifica
in acciaio inox | |
Sottopiano/zoccolo | |
in acciaio inox | |
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |