Learn More
Miele Professional™ Zoccolo
Base UG 30-90/60-85, chiusa per alzare la macchina, incl. armadietto laterale, prof. 60, largh. 90 cm
Marca: Miele Professional™ 12650160_OLD
1020.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Utilizzabile per Aqua Purificator PG 8595 e armadio DOS PG 8596
Specifica
in acciaio inox | |
Sottopiano/zoccolo | |
in acciaio inox | |
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |