Learn More
Miele Professional™ Zoccolo
Base UG 30-60/60-85, chiusa per alzare la macchina, prof. 60 cm, largh. 60 cm
Marca:  Miele Professional™ 12650010_OLD
620.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15447724
  • 636.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-08-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Adatto per tutti gli apparecchi larghi e profondi 60 cm