Learn More
Digi-Sense™ Accessories for the 20250-40 Digi-Sense™ Temperature Humidity Touch-screen Recorder
The touch-screen reader has 8GB on board memory to provide virtually unlimited data logging capacity
12.00€ - 112.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Temperature/RH Touch Screen Recorder with NIST Traceable Calibration (20250-40)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
15830016
Vedere i documenti
Digi-Sense™
20250-48
Replacement Power Supply
24.25€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-12-2025
Aggiungi al carrello
15820016
Vedere i documenti
Digi-Sense™
20250-47
Extension Sensor Cable
18.80€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-09-2025
Aggiungi al carrello
15810016
Vedere i documenti
Digi-Sense™
20250-46
Replacement Temperature/RH Sensor
112.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-11-2025
Aggiungi al carrello
15840016
Vedere i documenti
Digi-Sense™
20250-49
Replacement USB Cable
12.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-12-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Includes A2LA accredited NIST-Traceable Calibration Certificate
  • Measures, logs, and displays temperature, humidity, and dew point
  • Removable sensor for local or remote measurements using extension cable included
  • Wall mount or desk mount operation
  • Resident self-booting software, no installation necessary
  • Comes with NIST calibration
  • Stored data downloads to computer via USB cable provided in CSV format
Warranty
2 Years
Specifica
Specifica
Temperature/RH Touch Screen Recorder with NIST Traceable Calibration (20250-40)