Learn More
Ebro Electronic™ Datalogger serie EBI 20
data logger per misurare la temperatura e/o l'umidità durante il trasporto e nei magazzini
17.00€ - 120.00€
Specifica
Tipo di display | No Display |
---|---|
Calibrazione | Not Calibrated |
Tipi di allarme | None |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10028852
|
Ebro Electronic™
1601-0020 |
Interface |
120.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10515844
|
Ebro Electronic™
1601-0030 |
Mounting Holder |
17.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
I data logger EBI 20 sono molto robusti e sono utilizzati in tutto il mondo nei trasporti e per il monitoraggio dei magazzini.Order Info
Interface
Specifica
No Display | |
Not Calibrated | |
None |