Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Filtrate Flasks
Filtrate flasks for use with Sartorius Combisart Systems
Marca: Sartorius 16672-----1
464.97 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Filtrate flasks for use with Sartorius Combisart Systems
- Suction flask for individual filter holders
- Vacuum-resistant borosilicate glass, 3.3 (Duran 50 glass)
- Plastic hose nipple acc. to DIN 12476
- Stopper/tube
- Sterilizable
Specifica
Suction Flask | |
5000mL | |
Borosilicate Glass | |
Individual vacuum filter holder |
None | |
Translucent | |
For collecting the filtrate | |
Plastic Hose Nipple |