Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 15 cm
For use with horizontal gel box, 15cm
Marca:  Axygen™ HGB15-CD
Codice prodotto. 15533147
  • 73.60€ / 1 unità
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Axygen Horizontal Gel Box, 15 cm
Casting Dam
Set of 2