Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 15 cm
For use with horizontal gel box, 15cm
Marca: Axygen™ HGB15-20-15
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Axygen Horizontal Gel Box, 15 cm | |
20 | |
1/Pk. |
Comb | |
1/Cs. | |
1.5 mm |