Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 15 cm
For use with horizontal gel box, 15cm
Marca: Axygen™ HGB15-14MC-1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Axygen Horizontal Gel Box, 15 cm | |
Multi-channel Compatible Comb | |
14 | |
1 mm |