Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 10-20 cm
For use with horizontal gel box, 10cm.
Marca:  Axygen HGB20-20MC-1
Codice prodotto. 15593147
  • 71.30€ / 1 unità
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Combs for 10-20 cm Axygen™ horizontal gel box
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Horizontal Electrophoresis System Accessories
Multi-channel Comb
20 cm
Axygen Horizontal Gel Box, 20 cm
20
1 mm