Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 10-20 cm
For use with horizontal gel box, 10cm.
Marca: Axygen HGB10-PE
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Combs for 10-20 cm Axygen™ horizontal gel box
Specifica
Horizontal Electrophoresis System Accessories | |
Replacement Positive Electrode | |
10 cm |
Axygen Horizontal Gel Box, 10 cm | |
Not Applicable | |
Not Applicable |