Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 10-20 cm
For use with horizontal gel box, 10cm.
Marca: Axygen HGB20-40MC-15
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Combs for 10-20 cm Axygen™ horizontal gel box
Specifica
Horizontal Electrophoresis System Accessories | |
Multi-channel Comb | |
1/Cs. | |
20 cm |
Axygen Horizontal Gel Box, 20 cm | |
40 | |
1/Pk. | |
1.5 mm |