Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 10-20 cm
For use with horizontal gel box, 10cm.
Marca: Axygen HGB10-16-075
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Description
Combs for 10-20 cm Axygen™ horizontal gel box
Specifications
Horizontal Electrophoresis System Accessories | |
Comb | |
10 cm |
Axygen Horizontal Gel Box, 10 cm | |
16 | |
0.75 mm |