Learn More
Thermo Scientific™ Access Key Options for Ultra-Low Temperature Freezers
Record who opened the ultra low freezer door, when it was opened and how long it was open with access key options.
58.09€ - 1360.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11860553
|
Thermo Scientific™
ACE34567 |
TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series | Access Key Pack (EU) Standalone Cards |
58.09€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11336381
|
Thermo Scientific™
ACU34567 |
TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series | Access Key Pack (U.S.) Standalone Cards |
58.09€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 15-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15362600
|
Thermo Scientific™
FFAC34567 |
Thermo Scientific TSU Series | Field installed |
996.96€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
13540770
|
Thermo Scientific™
FRAC34567 |
Revco™ UxF | Field installed |
1005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15718557
|
Thermo Scientific™
FAC34567LE |
TSX Series, Revco RLE, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series | Factory installed. No stand-alone orders. |
1005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
30274497
|
Thermo Scientific™
FELTSXU |
TSX Universal | Field-installed |
1360.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Analyze records of which staff opened the freezer door, what time is was opened and for what duration with the Thermo Scientific™ Access Key Options for Ultra-Low Temperature Freezers.
Features
- Card access comes with 5 key cards
- Field installed - purchased separately
- Factory installed in the plant with purchase of unit