Learn More
Brady™ AC Adaptor
AC Adaptor for the BMP™ Label Printers and Label Makers.
200.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11820885
|
Brady™
710612 |
AC Adaptor, Europe 220 V |
200.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11751086
|
Brady™
710613 |
AC Adaptor, UK 240 V |
200.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- 800747: AC Adapter Europe (for ABC or KEY printers).
- 710612: Accessory for the BMP™41/51/53/61/71 Label Printers.
- 710613: Accessory for the BMP™51/53 Label Makers.
Specifica
AC Adapter | |
1 Ea. |