Learn More
Horst™ ABS VTH Model Connection Box
Marca:  Horst™ 22030
Codice prodotto. 10638272
  • 38.45€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
HBS, HB, HBQ, HBV, HBSI, HBSIE And HBST Heating Tapes, HS, HSQ, HSS, HST And HSTD Heating Cables
65 x 55 x 35mm
VTH
Connection Box