Learn More
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 Well Polypropylene Sample Processing & Storage Microplates
Streamline your molecular biology applications with these 96-well Polypropylene Storage Plates.
224.00€ - 419.00€
Specifica
Codice a barre | Custom Barcoding Available |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
Formato | Standard |
Descrizione | Pozzetto rotondo con fondo a U |
Matrice | 8 x 12 |
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Volume (sistema metrico) pozzetto | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Volume (sistema metrico) pozzetto | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11554754
![]() |
Thermo Scientific™
AB-0796 |
circolare | 330 μL | PCR Ready |
224.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10304513
![]() |
Thermo Scientific™
AB-1058 |
Round, Conical Bottom (V-well) | 200 μL | PCR Ready |
419.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Thermo Scientific Abgene 96 Well Polypropylene Storage Microplates provide excellent solutions for sample storage and assay set-up, allowing dilutions and aliquots to be handled, stored, or transported easily. All plates are ANSI format for compatibility with automated systems and are manufactured in our cleanroom facility to ensure molecular grade quality. To further assist in storage and tracking, all plates can be supplied with custom barcoding.
Features- Alphanumeric grid-referencing and industry standard footprint
- Polypropylene
- Sealing options: Adhesive Seals, Heat Seals and Cap Strips
- Cleanroom manufactured
Applications
- Sample storage
- Sample resuspension
- Cell culture
- Assay setup: diluting and aliquoting
Specifica
Custom Barcoding Available | |
Standard | |
8 x 12 | |
Bulk | |
Abgene | |
96-well plate | |
Polypropylene | |
Cleanroom | |
Yes | |
5000 x g | |
1 | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant | |
Pozzetto rotondo con fondo a U | |
Autoclavable | |
Low binding PP | |
Incolore | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
96 | |
Non trattata | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
100 | |
Esclusivamente per scopi di ricerca. Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche. | |
PCR Ready |