Learn More
A2BP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | A2BP1 |
---|---|
Konzentration | 0.27 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16832025
|
Proteintech
22647-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16822025
|
Proteintech
22647-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This is a rabbit polyclonal antibody raised against the N terminus of human A2BP1.
Ataxin-2 binding protein 1 has an RNP motif that is highly conserved among RNA-binding proteins. This protein binds to the C-terminus of ataxin-2 and may contribute to the restricted pathology of spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2). Ataxin-2 is the gene product of the SCA2 gene which causes familial neurodegenerative diseases. Ataxin-2 binding protein 1 and ataxin-2 are both localized in the trans-Golgi network. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Additional transcript variants have been found but their full length nature has not been determined.Spezifikation
A2BP1 | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q9JJ43, Q9NWB1 | |
268859, 54715 | |
A2BP1 Fusion Protein Ag18527 | |
Primary | |
-20°C | |
RBFOX1 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
A2BP, A2BP1, ataxin 2 binding protein 1, Fox 1 homolog A, FOX1, HRNBP1, RBFOX1 | |
RBFOX1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts