Learn More
Elma™ Detergente A10
Providing powerful cleaning power for labware and medical instruments. Elma™ A10 Concentrated Cleaner is a mildly alkaline solution for dip and splash cleaning.
25.65€ - 169.00€
Specifica
Product Type | Lab Clean A10 Cleaner |
---|---|
pH | 11.3 |
Certificazione/Conformità | Annex VII A, EC 648/2004, UN 1719 |
Composizione | Amphoteric surfactants 5 to 15%, non-ionic surfactants 5 to 15%, Phosphates <5%, Polycarboxylates |
Concentrazione | Ultrasonic unit 1 to 2%, dishwasher 0.5 to 1% |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11832681
|
Elma™
8000182 |
10 L |
169.00€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11822681
|
Elma™
8000181 |
2.5 l |
51.25€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10616295
|
Elma™
8000180 |
1 L |
25.65€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Suitable for laboratory instruments made of glass, porcelain, ceramics, plastics and metals (check aluminum, magnesium and light metal alloys before application)
- Removes emulsions, fat and grease, dust, glass grease, resinified residues, marker, labels, lime soaps and lime deposits
Specifica
Lab Clean A10 Cleaner | |
Annex VII A, EC 648/2004, UN 1719 | |
Ultrasonic unit 1 to 2%, dishwasher 0.5 to 1% | |
5°C to 30°C |
11.3 | |
Amphoteric surfactants 5 to 15%, non-ionic surfactants 5 to 15%, Phosphates <5%, Polycarboxylates | |
Bottle | |
For dip and splash cleaning of instruments of labs and workshops applications |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.