Learn More
Miele A 841/3 Injector nozzle Ø 6 x 210 mm (20 off)
Marca:  Miele 11113150
477.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
A 841/3 Injector nozzle Ø 6 x 210 mm (20 off)
Codice prodotto. 17888151
  • 492.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-08-2025